Membrane suspension in 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 10% glycerol, 1% BSA.
Analysis Note
Recommended assay conditions are supplied on the product data sheet. This is a bioassayed product. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)