Przejdź do
D184
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate
≥97% (NMR), crystalline, nitrix oxide donor
Synonim(y):
1,1-Diethyl-2-hydroxy-2-nitroso-hydrazine sodium, 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate 2-oxide sodium salt hydrate, DEA NONOate sodium salt hydrate, Diethylamine/nitric oxide complex sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2N–N(N=O)O- Na+ xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
crystalline
Storage condition:
desiccated, protect from light
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
crystalline
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
mp
45 °C (lit.)
solubility
H2O: >10 mg/mL, methanol: >25 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].CCN(CC)N([O-])N=O
InChI
1S/C4H10N3O2.Na.H2O/c1-3-6(4-2)7(9)5-8;;/h3-4H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BVCZSYKIXSAMOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylamine NONOate sodium salt hydrate has been used as a nitric oxide donor to evaluate endothelium-independent dilation. It has also been used to determine the level of nitric oxide in cell free systems.
Biochem/physiol Actions
Diethylamine NONOate is a complex of diethylamine with nitric oxide used to generate a controlled release of nitric oxide in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4645
description
≥97% (NMR)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
assay
≥97% (NMR)
assay
≥97%
form
crystalline
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
solubility
methanol: >25 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)