Przejdź do
D193
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
Synonim(y):
2-(Difluoromethyl)ornithine hydrochloride hydrate, DFMO hydrochloride hydrate, Eflornithine hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate, solid, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChI key
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ODC1(4953)
General description
Difluoromethylornithine is a fluorinated ornithine analog, which acts as a rate-limiting enzyme of polyamine biosynthesis. It is used to treat female facial hirsutism and human African trypanosomiasis. Difluoromethylornithine functions as a chemopreventive and chemotherapeutic agent against neuroblastoma and colorectal cancer. It exhibits cytostatic effects on mammalian cells and tissues.
Application
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate has been used to reduce the effects of arginine on cell proliferation. It has also been used to investigate the effect of bisphenol A (BPA) on the migration of an established ovine trophectoderm (oTr1) cell line.
Biochem/physiol Actions
Difluoromethylornithine (Eflornithine) inhibits polyamine biosynthesis by the selective, irreversible inhibition of ornithine decarboxylase (ODC). A chemoprotective agent that blocks angiogenesis.
Inhibits polyamine biosynthesis by selective, irreversible inhibition of ornithine decarboxylase. Chemoprotective agent that blocks angiogenesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209503H9631
description
solid, ≥97% (NMR)
description
98%
description
≥99%
assay
≥97% (NMR)
assay
98%
assay
≥99%
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
Gene Information
human ... ODC1(4953)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)