Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
483,00 zł
form
powder
Quality Segment
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 210-213 °C (lit.) | mp 210-213 °C (lit.) | mp 210-213 °C (lit.) | mp 210-213 °C (lit.) |
| Gene Information human ... CYP19A1(1588) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biochanin A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?