Przejdź do
D2022
5,6-Dihydrothymidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.24
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)