Przejdź do
D2026
Hexamethylene diisocyanate
Synonim(y):
1,6-Diisocyanatohexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OCN(CH2)6NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
EC Number:
212-485-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
956709
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylene diisocyanate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)