Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O5S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
451.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@@H](O)[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O5S.C6H13N/c1-10(19)15(16(20)21)17-24(22,23)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)18(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,15,17,19H,1-3H3,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t10-,15+;/m1./s1
InChI key
QTBHJGKTOJYJOW-VSLILLSYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?