Przejdź do
D2282
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
Synonim(y):
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H100O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
833.36
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)