Przejdź do
D2293
N-(2,4-Dinitrophenyl)-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H64N14O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
977.08
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
solubility
H2O: 2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
General description
Fluorogenic substrate for matrix metalloproteinases (MMP-1 and MMP-9). The tryptophan fluorescence of the intact molecule is quenched by the dinitrophenyl moiety. Enzymatic cleavage of the substrate by collagenase or gelatinase results in an increased fluorescence.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)