Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt D2571, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 16 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C19H25NO.ClH/c1-3-20(4-2)14-15-21-19-12-10-18(11-13-19)16-17-8-6-5-7-9-17;/h5-13H,3-4,14-16H2,1-2H3;1H
InChI key
TXLHNFOLHRXMAU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DPPE is a potent, selective ligand of the microsomal anti-estrogen binding site.
DPPE is a potent, selective ligand of the microsomal anti-estrogen binding site. DPPE is a tamoxifen derivataive that binds with high affinity to the anti-estrogen binding site, but unlike tamoxifen, does not bind to the estrogen receptor. DPPE sensitizes MDR tumor cells to chemotherapy and also inhibits histamine binding at the intracellular histamine site.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?