Przejdź do
D2653
Sulfotlenek dimetylu
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
Synonim(y):
DMSO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
5 x 10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7%
Grade:
Hybri-Max™
Form:
liquid
Solubility:
H2O: miscible (completely)
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Hybri-Max™
Quality Segment
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DMSO jest polarnym rozpuszczalnikiem aprotycznym stosowanym w reakcjach chemicznych, w reakcjach łańcuchowych polimerazy (PCR) oraz jako środek krioprotekcyjny do witryfikacji komórek, tkanek i narządów. DMSO jest stosowany w mediach do zamrażania komórek w celu ochrony komórek przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi przez kryształy lodu. Stosowany jest do przechowywania w stanie zamrożonym pierwotnych, subkulturowych i rekombinowanych heteroploidalnych i hybrydowych linii komórkowych; embrionalnych komórek macierzystych (ESC) i hematopoetycznych komórek macierzystych. DMSO jest często stosowany w połączeniu z BSA lub płodową surowicą bydlęcą (FBS).
Packaging
5 ml i 10 ml w płomieniowo zamkniętych ampułkach
Other Notes
Ten produkt jest produktem Hybri-Max. Jest testowany na hybrydomie i oceniany pod kątem przydatności do zamrażania komórek. Ten produkt jest filtrowany przez 0,2 mikrona i testowany pod kątem poziomu endotoksyn.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1309317275D9170
description
Hybri-Max™, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%, Ampoule
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ACS Reagent Grade.
description
PCR Reagent
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
assay
≥99.7%
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Hybri-Max™
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
-
impurities
endotoxin, tested, ≤0.1% water
impurities
-
impurities
≤0.1% moisture
impurities
≤0.1% water
water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfotlenek dimetylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)