Przejdź do
D2672
Nalgene® desiccator
overall I.D. × H 150 mm × 150 mm
Synonim(y):
autoclavable polypropylene desiccator, desicctor without vacuum, Nalgene 5315-0150, desiccator, laboratory desiccator
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104510
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
I.D. × H
150 mm × 150 mm
General description
Blue polypropylene body; clear polycarbonate cover. Autoclavable.
Other Notes
Supplied with 140 mm aluminum plate.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z354074D2547Z360422
description
overall I.D. × H 150 mm × 150 mm
description
with stopcock, Overall H 262 mm
description
without stopcock, Overall H 262 mm
description
diam. 230 mm, 24 holes
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
I.D. × H
150 mm × 150 mm
I.D. × H
-
I.D. × H
-
I.D. × H
-
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
manufacturer/tradename
Nalgene® 5310-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 5309-0250
manufacturer/tradename
Nalgene® 5312-0230
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)