Przejdź do
D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
DAF-2 DA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.41
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
4270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
colorless to white
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
InChI key
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Application
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) has been used as a fluorescent dye for NO (nitric oxide) detection.
Cell permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D225D224343209
description
≥98% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
color
colorless to white
color
-
color
-
color
colorless to yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
solution
form
solution
form
solid
solubility
DMSO: <2 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)