Przejdź do
D2880
3,6-Dinitrophthalic acid pyridinium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4N2O8 · C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Application
A reagent for the micro determination of reducing sugars.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)