Przejdź do
D3032
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
Synonim(y):
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
695.11
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)