Przejdź do
D3132
Silver diethyldithiocarbamate
Synonim(y):
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCSSAg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-003-7
Beilstein/REAXYS Number:
3718150
MDL number:
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
172-175 °C (lit.)
solubility
pyridine: 25 mg/mL, clear, yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Spin trap used in conjunction with Fe2+ to detect NO in brain, kidney, liver, and other tissues. Simultaneous direct measurement of NO* and pO2 has been reported. A copper chelator, it has been used to quantitate copper in biological materials by ESR and is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase, and other enzymes.
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic.
Silver diethyldithiocarbamate has been used in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase.
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) is used to estimate the level of arsenic in human.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9350385180
description
-
description
ACS reagent, 99%
description
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
solubility
pyridine: 25 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver diethyldithiocarbamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)