Przejdź do
D3553
Di(benzotriazol-1-yl) carbonate
≥98%
Synonim(y):
1,1′-Carbonyl-bis(benzotriazole)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
impurities
~30% 1,1,2-trichloroethane
storage temp.
2-8°C
Application
Reactive condensing reagent for synthesis of peptides without racemization.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)