Przejdź do
D3897
2′-Deoxycytidine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
Cytosine deoxyriboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
602,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-454-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87567
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxycytidine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
General description
2′-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides containing cytosine as the nucleobase. It is found in the blood, feces, and urine.
Application
2′-Deoxycytidine has been used:
  • as a substrate for Trypanosoma brucei cytidine deaminase (TbCDA) to measure its activity
  • as a standard in the isolation and quantification of metabolite levels in murine tumor interstitial fluid by liquid chromatography-mass spectrometry (LC–MS)
  • to study the role of autophagy in response to oncogenes and DNA replication stress
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxycytidine (deoxyC) forms dCTP upon phosphorylation which is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. DeoxyC is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2′-deoxyuridine. DeoxyC is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK). DeoxyC serves as a potential head and neck cancer marker.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)