Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
UPIRHFZFPVEDCF-NQLNTKRDSA-N
Packaging
Sealed ampule.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98% (capillary GC) | description ≥98% (GC) | description analytical standard |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| functional group ester | functional group ester | functional group carboxylic acid | functional group ester |
| assay ≥98% | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?