Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Colour Index Number:
28160
EC Number:
220-028-9
UNSPSC Code:
12171500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóccomposition
Dye content, ~50%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?