Przejdź do
D4196
Dehydroleucodine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
11,13-Dehydroleucodin, Dehydroleucodin, Leucodin, Lidbeckialactone, Mesatlantin E, NSC 180034, [3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta)]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, dehydro-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
InChI key
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Biochem/physiol Actions
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers.
Dehydroleucodine is a sesquiterpene lactone isolated from Artemisia douglasiana Besser; mast cell stabilizers. An extract from the plant is widely used in Cuyo region (Argentina) as folk medicine for the treatment of gastric ailments. The compound prevents gastric and duodenal damages in response to necrosis-inducing agents. Stabilization of mast cells may be a key mechanism to protect the gastrointestinal tract from injury and ulceration. Recently, it was established that dehydroleucodine and xanthatin inhibit mast cell degranulation induced by compound 48/80.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00555
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (LC/MS-UV)
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-UV)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)