Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 754,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
754,00 zł
Nazwa produktu
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99% (TLC) | description Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity. | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL | solubility - |
| Gene Information human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?