Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2800,00 zł
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 15,000-30,000
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 15,000-30,000 | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000 | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 25,000 | description Mr ~60,000 |
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source - | biological source - | biological source (Leuconostoc mesenteroides) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| color white | color - | color - | color white |
| mol wt average mol wt 15,000-30,000 | mol wt Mp ~400,000, Mn ~330,000, Mw ~670,000 | mol wt Mp ~20,000, Mn ~20,000, Mw ~25,000 | mol wt Mr ~60,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc mesenteroides
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?