Przejdź do
D4764
Deoxyribonucleic acid from calf thymus
Genomic, unsheared
Synonim(y):
double-stranded template DNA, Calf Thymus DNA, DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.25 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
EC Number:
293-507-3
NACRES:
NA.52
MDL number:
Biological source:
bovine (calf) thymus
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
2-8°C
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
lyophilized powder
mol wt
>20 kb
storage temp.
2-8°C
General description
High quality double-stranded template DNA isolated from the thymus of male and female calves.
Application
Calf thymus DNA is exceptionally useful as a substrate for DNA polymerase assays, in the amplification of very long fragments and as a carrier DNA for precipitations. It was used as a standard for DNA quantification by fluorescent assay. It was used as reference to determine the DNA content in cartilage tissue digest samples.
Calf thymus DNA is exceptionally useful as a substrate for DNA polymerase assays, in the amplification of very long fragments and as a carrier DNA for precipitations.
Biochem/physiol Actions
42% GC; Tm = 87 °C.
% GC is the percentage of G/C base pairs. Tm is the temperature at the midpoint of the thermal denaturation profile.
Features and Benefits
• No nuclease activity detected after 16 h at 37 °C incubation
• High quality template DNA
Preparation Note
Dissolve the DNA gently rocking overnight to a final concentration of 1mg/ml in molecular biology grade water.
Purified by anion exchange chromatography, dialyzed against a solution of 1 mM sodium chloride, 1 mM EDTA and 1 mM Trizma HCl, pH 7.5 and lyophilized at a concentration of ~2 A260 units per mL. ~20 A260 units per mg DNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8661D4522D8899
description
Genomic, unsheared
description
For hybridization
description
Type XV, Activated, lyophilized powder
description
lyophilized powder
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine thymus
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
>20 kb
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~50 kb
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the storage conditions once the DNA is resuspended? Should I keep the DNA at -20ºC or -80ºC?
    1 answer
    1. The solution storage and stability of this product have not been established. However, the activated or nicked version of this material, product D4522, notes that Solutions of DNA have been stored successfully for several months at 4 °C, in 10 mM Tris, pH 7.5 - 8.0, with 1 mM EDTA and without a bacteriostatic agent. Please see the link below to review additional information available in the datasheet for the D4522:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/630/619/d4522pis.pdf
      Helpful?
  2. how much is 1 unit (i.e. in ug or mg)?
    1 answer
    1. One unit, based on the A260 value, is approximately 50 µg. The general conversion formula is 20 units per milligram. The 0.25 UN package size will contain approximately 12.5 µg, the 1 jUN package size will contain approximately 50 µg, and the 5UN package size will contain approximately 250 µg.
      For additional product information, please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/289/542/d4764dat.pdf