Przejdź do
D4776
De-N-sulfated heparin sodium salt
Completely de-N-sulfated and approx. 20% N-acetylated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
heparin from Porcine (mucosa)
form
solid
storage temp.
2-8°C
Application
N-Acetylheparin, derivitized porcine mucosal heparin without anticoagulant properties, may be used to protect cardiac, vascular and neural tissues by inhibiting complement activation and neutrophil infiltration of the damage site.
Preparation Note
Prepared from porcine mucosal heparin by a modification of the method of Nagasawa, K. and Inoue, Y., Methods Carb. Chem., 8, 291 (1980).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)