Przejdź do
D4876
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 150,000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
872,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3630,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]/D 199°
mol wt
average mol wt 150,000
color
white
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextrans are used in many applications as platelet aggregants, plasma volume extenders, osmotic pressure regulators, stabilizers, organ separation media, matrix components, copolymers, microcarriers, binding agents, viscosity modifiers, antithrombotics, lubricants and physical structure components. Dextrans may be used as long hydrophilic spacer arms to improve the performance (freedom of movement) of conjugated/bound proteins. Dextrans may be derivatized for use in biosensor systems. Dextran 150 may be used to study iron delivery to cells, cell membrane permeabilization and red blood cell aggregation.
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Preparation Note
With the exception of the highest MW dextran, D5501 (MW range = 5 million to 40 million), dextrans are very water soluble. Sigma tests the solubility of dextrans at concentrations generally exceeding 30 mg/ml in water. Dextrans are also freely soluble in DMSO, formamide, ethylene glycol, and glycerol. Neutral-aqueous dextran solutions can be sterilized by autoclaving at 110-115oC for 30 to 45 minutes. Dextran can be hydrolyzed by strong acids at high temperatures. The terminal reducing end group of dextran can be oxidized in alkaline solutions.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
314253141931397
description
average mol wt 150,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 25,000
description
Mr ~60,000
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
-
biological source
(Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
white
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
Mw ~670,000, Mp ~400,000, Mn ~330,000
mol wt
Mp ~20,000, Mn ~20,000, Mw ~25,000
mol wt
Mr ~60,000
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)