One unit of DNA equals 50 µg. Molecular biology grade TE buffer is suitable for diluting DNA.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
218,00 zł
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
lyophilized powder
mol wt
>45 kb
solubility
water: ~1 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B has been used for:
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Genomic, unsheared | description Type VIII | description Type XX, Strain W, lyophilized powder | description - |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| biological source Escherichia coli | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form fibers | form lyophilized powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: ~1 g/L | solubility water: 0.98-1.02 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow | solubility - | solubility H2O: 2 mg/mL, clear to hazy |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
D4889 Sigma-Aldrich Deoxyribonucleic acid sodium salt from Escherichia coli strain B I have 1 Unit of this DNA. Just want to make sure if it =50ug. Also, Can i use TE buffer to dilute the DNA? thank you for your help.
1 answer-
Helpful?
-
-
what is the absolute amount of DNA in this product is it 50µg?
1 answer-
This product is supplied in a unit size. 1 unit of any DNA = 50 µg.