Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
701,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous solution
mol wt
2.9 MDa, 4363 bp
origin of replication
BR322
selection
ampicillin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The plasmid has unique restriction sites within the gene for ampicillin resistance (Pst I, Pvu I, and Sca I), within the gene for tetracycline resistance (BamH I, BspM I, EcoR V, Nhe I, Nru I, Sal I, Sph I, and Xma III), and elsewhere (Aat II, Ava I, Bal I, Bsm I, BspM II, Cla I, EcoR I, Hind III, Nde I, Pvu II, Ssp I, Sty I, and Tth111 I).
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description buffered aqueous solution | description lyophilized powder | description pUC19, buffered aqueous solution | description pUC18, buffered aqueous solution |
| origin of replication BR322 | origin of replication - | origin of replication - | origin of replication - |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt 4363 bp, 2.9 MDa | mol wt 4363 bp, 2.9 MDa | mol wt - | mol wt - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under pBR322 Plasmid DNA from E. coli RRI
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?