Przejdź do
D5035
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
≥97%
Synonim(y):
Metformin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metformin is an antidiabetic agent that reduces blood glucose levels and improves insulin sensitivity. Its metabolic effects, including the inhibition of hepatic gluconeogenesis, are mediated at least in part by activation of the LKB1-AMPK (AMP-activated protein kinase) pathway. Activation of this pathway also appears to be involved in the antiproliferative and proapoptotic actions of metformin in cancer cell lines.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)