Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.38
EC Number:
219-200-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3919536
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
anionic
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+]
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-dodecanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?