Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
662,00 zł
Nazwa produktu
Dehydroisoandrosterone 3-sulfate sodium salt dihydrate, ≥93% (TLC), powder
assay
≥93% (TLC)
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to off-white
mp
148-149 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: soluble, clear to hazy
SMILES string
O.O.[Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na.2H2O/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;;;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;;;/m0.../s1
InChI key
NLNMKDUYGPNWAO-OXNWJOIVSA-M
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (TLC), powder | description 97% | description ≥99% | description 97 atom % D, 98% (CP) |
| form powder | form solid | form crystalline powder | form powder |
| assay ≥93% (TLC) | assay 97% | assay ≥99% | assay 98% (CP) |
| solubility methanol: soluble, clear to hazy | solubility - | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| mp 148-149 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 149-151 °C (lit.) | mp 149-151 °C |
| drug control Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?