Przejdź do
D5314
DPQ
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3,4-Dihydro-5-[4-(1-piperidinyl)butoxyl]-1(2H)-isoquinolinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1377,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mp
107-109  °C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
InChI key
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Application
DPQ has been used as a PARP1 (poly(ADP-ribose) polymerase 1) inhibitor in in vivo studies to determine the loss of γ-H2AX (H2A histone family member X) upon irradiation.
Biochem/physiol Actions
DPQ is a very potent poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
3,4-Dihydro-5-[4-(1-piperidinyl)butoxyl]-1(2H)-isoquinolinone (DPQ) is known to decrease the PARP 1 (poly(ADP-ribose) polymerase 1) mediated apoptosis under the influence of ischemia. It is considered as more effective inhibitor than the traditionally used PARP1 inhibitor 3-aminobenzamide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
300270135828P0996
DPQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D5314
DPQ
description
≥98% (HPLC), solid
description
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
description
99%
description
recombinant, expressed in E. coli
form
solid
form
solid
form
-
form
solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)