Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
Nazwa produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
phenol red: yes
glucose: low
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains a higher concentration of amino acids, vitamins, and additional supplementary components. The original DMEM formula, first reported for culturing embryonic mouse cells, contained 1,000 mg/L of glucose. An alteration with 4,500 mg/L glucose is optimal in cultivating certain cell types. This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| components NaHCO3: yes | components glucose: high | components L-glutamine: no | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?