Przejdź do
D5564
7,8-Dihydroxycoumarin
≥97%, powder
Synonim(y):
Daphnetin, Daphnetol, Ruixiangsu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
428,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1640,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-632-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
428,40 zł
Cena katalogowa504,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
InChI key
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7,8-Dihydroxycoumarinan is an inhibitor of protein kinases. It is an active lactone present in plants such as Daphne Korean Nakai, and Thymelaeaceae Daphne. It serves as as analgesic, antiviral and antibacterial agent. 7,8-Dihydroxycoumarinan is found to induce tumor apoptosis via a number of signalling pathways. Thus, it is believed to exhibit antitumor effects. 7,8-Dihydroxycoumarinan might also be useful in treating lung carcinoma. It is also known to be used in treating coagulation disorders and rheumatoid arthritis. 7,8-Dihydroxycoumarinan is known to induce neurite growth and lengthen neuronal survival. It helps in clearing substances inducing necrosis, maintains water-electrolytes balance and energy metabolism. 7,8-Dihydroxycoumarinan is involved in the generation of neurotrophic factor and helps in restoring neuron function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89621740136246573
Daphnetin phyproof® Reference Substance
PHL89621
Daphnetin
description
≥97%, powder
description
phyproof® Reference Substance
description
97%
description
98%
assay
≥97%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)