Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.53
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
Packaging
Sealed ampule.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?