Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
eCl@ss:
32110203
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
dialysis: suitable
pore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diameter approx. 21 mm (0.83 in.); pre-cut; open ended; dry unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?