Przejdź do
D6149
1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose
≥98% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1581,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19582
1581,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
147 °C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
Application
DMF (1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose), an analog of the 1-desoxy-1-amino-fructose radical found in glycated proteins, has been used in the development of glycation assays.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488720415553605395
description
≥98% (TLC)
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)