Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-648-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3910578
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N,N-Dimethylglycine hydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
189-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CN(C)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
InChI key
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimethylglycine (DMG) is a natural N-methylated glycine that is used in comparative analysis with other N-methylated glycines such as sarcosine and βine. N,N-Dimethylglycine is used in the development of glycine-based ionic liquids and emulsifiers. N,N-Dimethylglycine is potentially useful as a biomarker of protein degradation in COPD patients. DMG is used as a substrate to identify, differentiate and characterize amino acid methyltransferase(s).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99% | description 90% | description - |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay 90% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 189-194 °C (lit.) | mp 178-182 °C (lit.) | mp - | mp −61 °C (lit.) |
| color white | color white to off-white | color - | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylglycine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?