Przejdź do
D6777
1,3:4,6-Di-O-benzylidene-D-mannitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.39
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1627753
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1COC(O[C@H]1[C@@H]2OC(OC[C@H]2O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H22O6/c21-15-11-23-19(13-7-3-1-4-8-13)25-17(15)18-16(22)12-24-20(26-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1
InChI key
NVEGGHPETXMRSV-NIJYPJQDSA-N
Application
Stable blocked sugar for chiral synthesis and asymmetric reduction.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)