Przejdź do
D6898
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes
Type XIV
Synonim(y):
DNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
Storage temp.:
2-8°C
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type XIV
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
General description
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes, also known as HtDNA is a natural source of DNA designed for DNA binding agent studies. The detection limits of HtDNA are around 5.0ng and linear ranges of light scattering intensity (I(LS)) is 0.05-2.5 mµg.
Application
Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes is used in studies of DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Herring testes DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3159D1626D7290
description
Type XIV
description
not suitable for substrate for typical DNase assays (“crude oligonucleotides", <50 bp), degraded
description
-
description
single-stranded for hybridization
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
solubility
water: 2 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear to hazy
solubility
-
type
Type XIV
type
-
type
-
type
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the species for product D6898? It's only listed as Herring on CofO.
    1 answer
    1. The species is Clupea harengus.
      Helpful?
  2. What buffer should be used to dissolve this for long term storage? Is there any stock concentration recommendations?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested at 2 mg/mL in H2O. Solutions of DNA have been stored successfully for several months at 4 °C, in 10 mM Tris, pH 7.5 - 8.0, with 1 mM EDTA, without a bacteriostatic agent. At low concentrations (25 μg/ml), DNA tends to absorb onto the surfaces of plastic tubes. It is not recommended to store DNA in alkaline solutions since DNA tends to degrade at a pH greater than 8.0.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight range of Product D6898, Deoxyribonucleic acid sodium salt from herring testes, Type XIV? What is the difference between Product D6898 and D3159 (Deoxyribonucleic acid from herring sperm)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined . However, one publication has described "linear DNA-type XIV from herring testes sodium salt (Na content 6.2%, H2O content 4.5%)" as having a molecular weight between 400 and 1000 base pairs with a center of distribution at 700 bps". Assuming the average molecular weight of a base pair (bp) to be 649.0 g/mol, these three MW values calculate as follows:
      400 bp = 259,600 MW
      700 bp = 454,300 MW
      1000 bp = 649,000 MW
      Wu, J.-C., et al., Neutron and X-ray reflectivity studies on DNA adsorption on mixed DPPC/DC-Cholesterol monolayers. Physica B, 385-386, 841-844 (2006). (August 2007).
      The difference between Product D6898 and Product D3159 is the testing. Please view the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/D6/D6898/D6898-BULK________SLBW8354__.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D3159-BULKSLCQ1911.pdf