Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1724234
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
D-Isomer is the biosynthetic precursor of sphingosine; inhibits protein kinase C, phospholipase A2, and phospholipase D.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?