Przejdź do
D7000
Deoxycorticosterone acetate
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), mineralocorticoid and glucocorticoid, powder
Synonim(y):
11-Deoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 21-Acetoxyprogesterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione 21-acetate, Cortexone acetate, DOC acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
930,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-275-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2570798
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Deoxycorticosterone acetate,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: insoluble, acetone: soluble (1 in 30), alcohol: soluble (1 in 50), chloroform: freely soluble, dioxane: slightly soluble, vegetable oils: slightly soluble
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChI key
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Gene Information
human ... NR3C2(4306)
General description
Deoxycorticosterone acetate is an endogenous neurosteroid found in brain and peripheral circulation, which is produced by progesterone. It is both a mineralocorticoid and a glucocorticoid. It is used to treat adrenocortical insufficiency or Addison′s disease. Deoxycorticosterone acetate improves insulin sensitivity. It acts as a precursor to glucocorticoid corticosterone and the GABAergic neuroactive steroid (3α,5α)-3,21-dihydroxypregnan-20-one.
Application
Deoxycorticosterone acetate has been used to induce hypertensive pregnancy. It has also been used to investigate the effect of low epicatechin dosing on the cardiovascular function of deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt hypertensive rats.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1174001D0400000
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
alcohol: soluble (1 in 50), acetone: soluble (1 in 30), vegetable oils: slightly soluble, H2O: insoluble, chloroform: freely soluble, dioxane: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycorticosterone acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)