Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N3Na2O13P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
aqueous solution
Storage temp.:
−20°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99%
Quality Segment
form
aqueous solution
concentration
10 mM
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?