Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39814
eCl@ss:
32119108
Assay:
99-100%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2′-Deoxyguanosine monohydrate, 99-100%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
2′-Deoxyguanosine monohydrate has been used as a nucleoside supplement:
- to study its effect on mitochondrial DNA copy number in deoxyguanosine kinase (dguok) mutant zebrafish,
- in tissue culture medium for deoxyribonucleotide triphosphate (dNTP) synthesis,
- in RPMI (Roswell Park Memorial Institute)-1640 medium to eliminate the endogenous thymocytes
Biochem/physiol Actions
Deoxyguanosine (dG) is a purine nucleoside that upon sequential phosphorylation (kinases) forms deoxyguanosine triphosphate (dGTP) which is used by DNA polymerases and reverse transcriptases to synthesize DNA(s). Deoxyguanosine is the most electron-rich of the four canonical bases and includes many nucleophilic sites which are susceptible to oxidative damage. This makes deoxyguanosine and its oxidized derivatives useful reagents to study mechanisms of oxidative damage to nucleosides and nucleotides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxyguanosine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?