Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
25 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Mieszanka dezoksynukleotydów jest wygodnym, wstępnie zmieszanym roztworem dNTP zawierającym po 25 mM soli sodowych dATP, dCTP, dGTP i TTP w wysokiej jakości wodzie klasy biologii molekularnej.
Application
Deoxynucleotide Mix, 25mM został użyty jako składnik mieszaniny do amplifikacji DNA w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
Features and Benefits
- Czystość każdego dNTP: minimum 99%
- Wygodna formuła; 1 μL na 50 μL PCR
- Równomolowe ilości każdego dNTP oznaczają mniej pipetowania
- Minimalizują ryzyko zanieczyszczenia w PCR
- UltraPure dNTP może pomóc zmaksymalizować spójność i wydajność w krytycznych reakcjach PCR
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Molecular Biology Reagent | description Molecular Biology Reagent | description Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 25 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration 10 mM |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?