Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
InChI key
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diosmetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?