Przejdź do
D7408
2′,5′-Dideoxyadenosine
≥95% (HPLC), Adenylyl cyclase inhibitor, solid
Synonim(y):
2ʹ,5ʹ-dd-Ado, NSC 95943
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
1249,50 zł
Cena katalogowa1470,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′,5′-Dideoxyadenosine, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Gene Information
rat ... Adcy2(81636)
Application
2′,5′-Dideoxyadenosine has been used to elucidate the mechanism of diligustilide (DLG). It has also been used to inhibit adenylate cyclase (AC).
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable adenylyl cyclase inhibitor. IC50 = 2.7 μM in detergent-dispersed rat brain preparations.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Store at −20 °C after reconstitution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
288104D1285D107603
description
≥95% (HPLC), solid
description
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC50 = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
description
≥97% (HPLC)
description
97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-Dideoxyadenosine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)