Przejdź do
D8008
7,7-Dimethyl-(5Z,8Z)-eicosadienoic acid
≥95%
Synonim(y):
DEDA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.55
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/C(C)(C)\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C22H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19-22(2,3)20-17-14-15-18-21(23)24/h16-17,19-20H,4-15,18H2,1-3H3,(H,23,24)/b19-16-,20-17-
InChI key
AGKRHAILCPYNFH-DUQSFWPASA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of phospholipase A2 and lipoxygenase. Inhibits endogenous synthesis of leukotrienes.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)