Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26Cl2N2O · CH4O3S
Masa cząsteczkowa:
465.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
3750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.CH4O3S/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;1-5(2,3)4/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
OJPHNZCUXUUVKU-JAXOOIEVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt has been used as a control agonist for κ-opioid receptor.
Biochem/physiol Actions
Selective κ-opioid receptor agonist. (±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt is known to induce diuresis. U-50488H is found to prevent morphine tolerance when administered along with it.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description solid, ≥98% (HPLC) | description 99% |
| form powder | form solid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 13 mg/mL | solubility - |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?