Przejdź do
D8132
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer
≥80% (enzymatic)
Synonim(y):
Bis(dehydro-L-ascorbic acid), Bis-DHA, DHA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.22
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
Beilstein/REAXYS Number:
84277
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥80% (enzymatic)
form
powder
color
faint beige to beige, faint brown to light brown, white to yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H](C(=O)C(=O)C1=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
General description
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer is a water soluble molecule, which is produced by vitamin C in the lumen of gastrointestinal tract.
Application
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer has been used to study its transformation and stability under the influence of pH, concentration and temperature.
Biochem/physiol Actions
Dehydro-L-(+)-ascorbic acid dimer is used to regenerate ascorbic acid(AA). AA oxidation to dehydroascorbic acid (DHA) takes place in extracellular fluid and cells. AA acts as an antioxidant and enzyme cofactor. It is used in a wide variety of applications, including cell culture. It also acts as a reducing agent, that helps reduce oxidative stress. L-Ascorbate can be regenerated from dehydroascorbic acid (DHA) by biological systems.
Other Notes
Dimer in crystalline form; hydrated monomer in aqueous solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2218A596033034
description
≥80% (enzymatic)
description
meets USP testing specifications
description
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
assay
≥80% (enzymatic)
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.0%
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)